Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Aluminium Potassium sulphate, 12-Hydrate, Aluminum potassium sulphate dodecahydrate, Aluminium potassium bis(sulphate) dodecahydrate, Potassium alum, Alum potassium
A10906.0E A10906.36
A10906.0EEA 106 EUR
A10906.0E A10906.36
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat ≥98%
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat
Purity: 98+% CAS No.: 7784-24-9 Molecular Formula: KAl(SO4)2.12H2O Formula Weight: 474.38 (258.20anhy) Odour: Odourless Melting Point: 92° MDL No.: MFCD00149143
Formel: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Schmelzpunkt: 92 °C
Dichte: 1.757
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149143
CAS-Nummer: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 14,360