Natriumsulfat Decahydrat
Lieferant: Roth Carl
X892.1 X892.2 X892.3
ROTHX892.1EA 22.6 EUR
ROTHX892.1 ROTHX892.2 ROTHX892.3
Natriumsulfat Decahydrat
Natriumsulfat Decahydrat
Formel: Na₂SO₄·10H₂O
Molekulargewicht: 322.2 g/mol
Siedepunkt: 1429
Schmelzpunkt: 32.4
Dichte: 1.464 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149189
CAS-Nummer: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 13,08755