Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat ≥98% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
S9638-1KG
S9638-6X1KG
S9638-1KGEA
111.98
EUR
S9638-1KG
S9638-6X1KG
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat ≥98% ACS, Fluka™
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat
Formel:
NaH₂PO₄·H₂O Schmelzpunkt: 650 °C (wasserfrei) Dichte: 2,04 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149208 CAS-Nummer: 10049-21-5 EINECS: 231-449-2 ADR: 3, Merck Index: 13,08734 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98.0 - 102.0 % |
pH (5 %, 25 °C) | 4.1 - 4.5 |
Water insoluble matter | Max. 0.01 % |
Calcium (Ca) | Max. 50 ppm |
Iron (Fe) | Max. 10 ppm |
Potassium (K) | Max. 100 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 5 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 30 ppm |