Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat
Lieferant: Roth Carl
K300.1
K300.2
K300.5
ROTHK300.1EA
36
EUR
ROTHK300.1
ROTHK300.2
ROTHK300.5
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat
Formel:
NaH₂PO₄·H₂O Schmelzpunkt: 100 °C Dichte: 2,04 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149208 CAS-Nummer: 10049-21-5 EINECS: 231-449-2 Merck Index: 13,08734 |