di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
S2429-1KG S2429-250G S2429-3KG S2429-500G
SIALS2429-1KGEA 535 EUR
SIALS2429-1KG SIALS2429-250G SIALS2429-3KG SIALS2429-500G
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat, Sigma-Aldrich®
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat
Formel: HNa₂O₄P·7H₂O
Schmelzpunkt: 48 °C
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149180
CAS-Nummer: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7