di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium hydrogen phosphate trihydrate, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium phosphate dibasic trihydrate, di-Potassium hydrogen orthophosphate trihydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P5504-500G
P5504-10KG
P5504-1KG
P5504-5KG
SIALP5504-500GEA
150
EUR
SIALP5504-500G
SIALP5504-10KG
SIALP5504-1KG
SIALP5504-5KG
di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat, Sigma-Aldrich®
di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat
Formel:
K₂HPO₄·3H₂O Molekulargewicht: 228.22 g/mol Siedepunkt: ∼340 °C (1013 hPa) Dichte: 2.504 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149926 CAS-Nummer: 16788-57-1 EINECS: 231-834-5 |