di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium hydrogen phosphate trihydrate, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium phosphate dibasic trihydrate, di-Potassium hydrogen orthophosphate trihydrate
6878.1 6878.2
ROTH6878.1EA 0 EUR
ROTH6878.1 ROTH6878.2
di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat
di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat
Formel: K₂HPO₄·3H₂O
Molekulargewicht: 228.22 g/mol
Siedepunkt: ∼340 °C (1013 hPa)
Dichte: 2.504 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149926
CAS-Nummer: 16788-57-1
EINECS: 231-834-5