di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium hydrogen phosphate trihydrate, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium phosphate dibasic trihydrate, di-Potassium hydrogen orthophosphate trihydrate
CAS No.: 16788-57-1
Molecular Formula: K2HPO4.3H2O
Formula Weight: 228.23 (174.18anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,7658
MDL No.: MFCD00149926
Formel:
K₂HPO₄·3H₂O Molekulargewicht: 228.22 g/mol Siedepunkt: ∼340 °C (1013 hPa) Dichte: 2.504 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149926 CAS-Nummer: 16788-57-1 EINECS: 231-834-5 Merck Index: 14,7658 |