tri-Natriumphosphat Dodecahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S7778-1KG S7778-500G
SIALS7778-1KGEA 186 EUR
SIALS7778-1KG SIALS7778-500G
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat, Sigma-Aldrich®
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat
Formel: Na₃PO₄·12H₂O
Molekulargewicht: 380.12 g/mol
Schmelzpunkt: ∼75 °C
Dichte: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149198
CAS-Nummer: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
REACH-Nummer: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736