tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Sodium pyrophosphate decahydrate, tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate, Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, TSPP
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S6422-100G S6422-500G
SIALS6422-100GEA 55.4 EUR
SIALS6422-100G SIALS6422-500G
tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat, Sigma-Aldrich®
tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat
Formel: Na₄P₂O₇·10H₂O
Molekulargewicht: 446.06 g/mol
Schmelzpunkt: 990
Dichte: 1.82 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149200
CAS-Nummer: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1