tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Achtung
|
Synonyme:
Sodium pyrophosphate decahydrate, tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate, Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, TSPP
0309.1000EA
90.99
EUR
0309.1000
0309.9050
tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat
Formel:
Na₄P₂O₇·10H₂O Molekulargewicht: 446.06 g/mol Schmelzpunkt: 80 °C Dichte: 1.82 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149200 CAS-Nummer: 13472-36-1 EINECS: 231-767-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Specifications | |
Assay | 99.0 - 103.0 % |
Chloride (Cl) | max. 0.002 % |
Iron (Fe) | max. 0.001 % |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Insoluble Matter | max. 0.01 % |
Nitrogen Compounds (as N) | max. 0.001 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 9.5 - 10.5 |
Sulfate (SO4) | max. 0.005 % |