Natriummolybdat(VI) Dihydrat
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Molybdic acid, sodium salt dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Molybdic acid disodium salt dihydrate, di-Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdenum oxide dihydrate
0274.1 0274.2 0274.3
ROTH0274.1EA 0 EUR
ROTH0274.1 ROTH0274.2 ROTH0274.3
Natriummolybdat(VI) Dihydrat
Natriummolybdat(VI) Dihydrat
Formel: Na₂MoO₄·2H₂O
Schmelzpunkt: 687 °C
Dichte: 3.28 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149170
CAS-Nummer: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718