Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
Lieferant: Roth Carl
7974.1 7974.2 7974.3
ROTH7974.1EA 27.3 EUR
ROTH7974.1 ROTH7974.2 ROTH7974.3
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
Formel: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 1,889 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167023
CAS-Nummer: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793