Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat ≥96%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate
26812.295EA 62.9 EUR
26812.295 26812.460
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat ≥96%, TECHNICAL
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
Formel: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Molekulargewicht: 422.39 g/mol
Schmelzpunkt: 70
Dichte: 1.889 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167023
CAS-Nummer: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 96 %