Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
|
Synonyme:
Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04984.0100
1.04984.0500
1.04984.9050
1.04984.0100EA
75.2
EUR
1.04984.0100
1.04984.0500
1.04984.9050
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO zur Analyse, Supelco®
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
Formel:
K₄Fe(CN)₆·3H₂O Schmelzpunkt: 70 °C Dichte: 1.889 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00167023 CAS-Nummer: 14459-95-1 EINECS: 237-722-2 Merck Index: 12,07793 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 289 g/l (20 °C) |
Melting Point | 70 °C Elimination of water of crystallisation |
Molar Mass | 422.39 g/mol |
Bulk Density | 950 - 1050 kg/m3 |
Density | 1.85 g/cm3 (20 °C) (anhydrous substance) |
pH | 9.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance) |