Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat, reinst, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.04982.1000 1.04982.9025
1.04982.1000EA 201 EUR
1.04982.1000 1.04982.9025
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat, reinst, Supelco®
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
Formel: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Molekulargewicht: 422.39 g/mol
Schmelzpunkt: 70
Dichte: 1.889 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167023
CAS-Nummer: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793