Natriumcarbonat Monohydrat ≥99,5% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Sodium carbonate hydrous, Soda monohydrate
230952-2.5KG 230952-500G
230952-2.5KGEA 260.24 EUR
230952-2.5KG 230952-500G
Natriumcarbonat Monohydrat ≥99,5% ACS, Fluka™
Natriumcarbonat Monohydrat
Formel: Na₂CO₃·1H₂O
Schmelzpunkt: 851 °C
Dichte: 2.25 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149177
CAS-Nummer: 5968-11-6
EINECS: 207-838-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Loss on drying (150°C) 13.0 - 15.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.03 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
S-compounds (as SO₄) Max. 0.004 %
Silicate (as SiO₂) Max. 0.005 %