Lithiumperchlorat Trihydrat, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
11638.30 11638.A1
11638.30EA 96.9 EUR
11638.30 11638.A1
Lithiumperchlorat Trihydrat, Reagenzqualität
Lithiumperchlorat Trihydrat
CAS No.: 13453-78-6 Molecular Formula: ClLiO4.3H2O Formula Weight: 160.45 (106.40anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.84 Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,5539 UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00149765
Formel: ClLiO₄·3H₂O
Molekulargewicht: 160.44 g/mol
Schmelzpunkt: 91.85
Dichte: 1.84
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149765
CAS-Nummer: 13453-78-6
EINECS: 232-237-2
UN-Nummer: 1481
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,5539