p-Toluolsulfonsäure Monohydrat ≥98,5% ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

44002.22 44002.36
44002.22EA 42.7 EUR
44002.22 44002.36
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat ≥98,5% ACS
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat

Purity: 98.5+% CAS No.: 6192-52-5 Molecular Formula: C7H8O3S.H2O Formula Weight: 190.22 (172.20anhy) Flash Point: 150°(302°F) Physical Form: Crystalline Density: 1.24 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to pink Odour: Mild Melting Point: 103-106°(anhy) Boiling Point: 140°/20mm Beilstein Reference: 3568023 Merck Reference: 14,9533 UN No.: 2585 MDL No.: MFCD00142137

Formel: C₇H₈O₃S·1H₂O
Siedepunkt: 140 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 103…106 °C (wasserfrei)
Dichte: 1,24
Flammpunkt: 150 °C (302 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142137
CAS-Nummer: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN-Nummer: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9533

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR