3,5-Dihydroxytoluol Monohydrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Methylresorcinol monohydrate, Orcinol monohydrate, 5-Methylbenzene-1,3-diol hydrate
129550250
129551000
129555000
ACRO129550250EA
98.4
EUR
ACRO129550250
ACRO129551000
ACRO129555000
3,5-Dihydroxytoluol Monohydrat 99%
3,5-Dihydroxytoluol Monohydrat
Formel:
C₇H₈O₂·1H₂O Siedepunkt: 290 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 56…61 °C Dichte: 1,29 g/cm³ (4 °C) Flammpunkt: 159 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149092 CAS-Nummer: 6153-39-5 EINECS: 207-984-2 Merck Index: 12,06995 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige to pink-brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 56 to 61 °C |
Water | 10 to 14 % (K.F.) |
Solubility | (5 % in water) Clear colorless to light brown |
HPLC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...