5-Sulfosalicylsäure Dihydrat ≥99,0% (durch Acidimetrie) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-5-sulphobenzoic acid dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00691.1000 8.00691.0250 8.00691.0100
8.00691.1000EA 110 EUR
8.00691.1000 8.00691.0250 8.00691.0100
5-Sulfosalicylsäure Dihydrat ≥99,0% (durch Acidimetrie) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
5-Sulfosalicylsäure Dihydrat
Formel: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
Schmelzpunkt: 224 °C
Dichte: 1.695 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149540
CAS-Nummer: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN-Nummer: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric) ≥ 99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Identity (IR) passes test
Synonyms 2-Hydroxybenzoic-5-Sulfonic Acid, Dihydrate
Chemical Formula HOC6H3(COOH)SO3H·2H2O