1-Hexansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Sodium 1-hexanesulphonate monohydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
52862-10G-F
52862-50G-F
52862-10G-FEA
155
EUR
52862-10G-F
52862-50G-F
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat, Supelco®
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
Formel:
C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O Molekulargewicht: 206.24 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149549 CAS-Nummer: 207300-91-2 EINECS: 220-601-3 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...