1-Heptansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
51835-10G 51835-250G 51835-50G
SIAL51835-10GEA 80.7 EUR
SIAL51835-10G SIAL51835-250G SIAL51835-50G
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat, Sigma-Aldrich®
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
Formel: C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149550
CAS-Nummer: 207300-90-1
EINECS: 245-210-5