EDTA Dinatriumsalz 0.05 M EDTA-Na2 volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
318892-500ML 318892-2.5L
318892-500MLEA 25.06 EUR
318892-500ML 318892-2.5L
EDTA Dinatriumsalz 0.05 M EDTA-Na2 volumetrische Lösung, Fluka™
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Schmelzpunkt: 255 °C
Dichte: 1,01 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 0.0490 - 0.0510 mol/l
Traceable to NIST SRM effective