EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Lieferant: Roth Carl
8043.1 8043.2 8043.3 8043.4 8043.5
ROTH8043.1EA 0 EUR
ROTH8043.1 ROTH8043.2 ROTH8043.3 ROTH8043.4 ROTH8043.5
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Schmelzpunkt: 255 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150037
CAS-Nummer: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM