Titriplex® III (EDTA Dinatriumsalz Dihydrat), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP, ACS für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Achtung
1.37004.1000 1.37004.9012 1.37004.9025
1.37004.1000EA 364 EUR
1.37004.1000 1.37004.9012 1.37004.9025
Titriplex® III (EDTA Dinatriumsalz Dihydrat), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP, ACS für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Schmelzpunkt: 255 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150037
CAS-Nummer: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM