EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Lieferant: G Bioscienes
786-050
RC-047
786-050EA
123
EUR
786-050
RC-047
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
EDTA disodium salt is a reversible metalloprotease inhibitor that is used for chelating metal ions.
Formel:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Schmelzpunkt: 255 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150037 CAS-Nummer: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Merck Index: 13,03543 |