tri-Natriumcitrat Dihydrat
Lieferant: Roth Carl
4088.1
4088.2
4088.3
4088.5
ROTH4088.1EA
33.5
EUR
ROTH4088.1
ROTH4088.2
ROTH4088.3
ROTH4088.5
tri-Natriumcitrat Dihydrat
tri-Natriumcitrat Dihydrat
Formel:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O Schmelzpunkt: 150 °C Dichte: 1,76 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150031 CAS-Nummer: 6132-04-3 EINECS: 200-675-3 Merck Index: 13,08675 |