tri-Natriumcitrat, wasserfrei, EMPROVE® ESSENTIAL USP, FCC, E331, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.11037.9026 1.11037.1000
1.11037.9026EA 1480 EUR
1.11037.9026 1.11037.1000
tri-Natriumcitrat, wasserfrei, EMPROVE® ESSENTIAL USP, FCC, E331, SAFC®
tri-Natriumcitrat
Formel: C₆H₅Na₃O₇
Schmelzpunkt: 150 °C
Dichte: 1,815 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 290 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012462
CAS-Nummer: 68-04-2
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 12,08746