di-Ammoniumoxalat Monohydrat ≥99,5% (RT), BioUltra, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Ammonium oxalate monohydrate, Ammonium oxalate-1-hydrate, Oxalic acid diammonium salt monohydrate, Oxalic acid ammonium salt monohydrate, Ammonium ethanedioate monohydrate, Ammonium Oxalate, Monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
09898-100G
09898-500G
SIAL09898-100GEA
62.8
EUR
SIAL09898-100G
SIAL09898-500G
di-Ammoniumoxalat Monohydrat ≥99,5% (RT), BioUltra, Sigma-Aldrich®
di-Ammoniumoxalat Monohydrat
Formel:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O Siedepunkt: 70 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 70 °C Dichte: ∼1.5 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149694 CAS-Nummer: 6009-70-7 EINECS: 214-202-3 UN-Nummer: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00541 |