Nickel(II)acetat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
72225-1KG 72225-250G
SIAL72225-1KGEA 260 EUR
SIAL72225-1KG SIAL72225-250G
Nickel(II)acetat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Nickel(II)acetat Tetrahydrat
Formel: C₄H₆NiO₄·4H₂O
Siedepunkt: 16 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,798 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066973
CAS-Nummer: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
Merck Index: 12,06583