Nickel(II)acetat Tetrahydrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10813.06 10813.14
10813.06EA 119 EUR
10813.06 10813.14
Nickel(II)acetat Tetrahydrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Nickel(II)acetat Tetrahydrat
Purity: 99.999% CAS No.: 6018-89-9 Molecular Formula: C4H6NiO4.4H2O Formula Weight: 248.84 (176.79anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 1.744 Appearance: Green Odour: Light Melting Point: dec. Beilstein Reference: 3730764 Merck Reference: 14,6499 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00066973
Formel: C₄H₆NiO₄·4H₂O
Siedepunkt: 16 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: Zersetzung
Dichte: 1,744
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066973
CAS-Nummer: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,6499