Mangan(II)acetat Tetrahydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Manganese acetate tetrahydrate, Manganese diacetate tetrahydrate, Acetic acid manganese (II) salt tetrahydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43487.0025 8.43487.0250
8.43487.0025EA 36.2 EUR
8.43487.0025 8.43487.0250
Mangan(II)acetat Tetrahydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)acetat Tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Mn·4H₂O
Molekulargewicht: 245.09 g/mol
Schmelzpunkt: 300
Dichte: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00062552
CAS-Nummer: 6156-78-1
EINECS: 211-334-3
Merck Index: 13,05746
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 330 g/l (20 °C)
Bulk Density 700 kg/m3
Density 1.59 g/cm3
pH 7.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C4H6MnO4*4H2O
Chemical Formula (CH3COO)2Mn*4H2O