Mangan(II)acetat Tetrahydrat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Manganese acetate tetrahydrate, Manganese diacetate tetrahydrate, Acetic acid manganese (II) salt tetrahydrate
205660250
205665000
205660025
ACRO205660250EA
26.8
EUR
ACRO205660250
ACRO205665000
ACRO205660025
Mangan(II)acetat Tetrahydrat 99+% zur Analyse
Mangan(II)acetat Tetrahydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Mn·4H₂O Molekulargewicht: 245.09 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Flammpunkt: >130 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00062552 CAS-Nummer: 6156-78-1 EINECS: 211-334-3 Merck Index: 13,05746 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light pink Crystals |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
pH | 6 to 7 (5 % solution) |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Copper (Cu) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Nickel (Ni) | ≤20 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in water) |