Zinkacetat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
379786-25G 379786-5G
SIAL379786-25GEA 407 EUR
SIAL379786-25G SIAL379786-5G
Zinkacetat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Zinkacetat Dihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Schmelzpunkt: 237 °C
Dichte: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066961
CAS-Nummer: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256