Zinkacetat Dihydrat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyme: Acetic acid zinc salt dihydrate, Zinc (II) acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
X893.1 X893.2
ROTHX893.1EA 31.5 EUR
ROTHX893.1 ROTHX893.2
Zinkacetat Dihydrat
Zinkacetat Dihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Molekulargewicht: 219.51 g/mol
Schmelzpunkt: 237
Dichte: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066961
CAS-Nummer: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10256