Zinkacetat Dihydrat 98+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
317215000
317210025
ACRO317215000EA
54.3
EUR
ACRO317215000
ACRO317210025
Zinkacetat Dihydrat 98+% ACS
Zinkacetat Dihydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Zn·2H₂O Schmelzpunkt: 237 °C Dichte: 1,84 g/cm³ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00066961 CAS-Nummer: 5970-45-6 EINECS: 209-170-2 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,10256 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals |
Titration Complexometric | 98.0 to 101.0 % |
pH | 6.0 to 7.0 (5 % at 25°C) |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Antimony (Sb) | ≤2 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.002 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.005 % |
Potassium (K) | ≤0.01 % |
Sodium (Na) | ≤0.05 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |