Kupfer(II)acetat Monohydrat 98+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Copper diacetate monohydrate, Cupric acetate monohydrate, Acetic acid copper (II) salt monohydrate, Copper(II) acetate hydrate
203121000 203125000 203120025
ACRO203121000EA 26.3 EUR
ACRO203121000 ACRO203125000 ACRO203120025
Kupfer(II)acetat Monohydrat 98+%, reinst
Kupfer(II)acetat Monohydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Molekulargewicht: 199.65 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 115 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149570
CAS-Nummer: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
UN-Nummer: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02651
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %