Blei(II)acetat Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Acetic acid lead (II) salt trihydrate, Lead diacetate trihydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
467863-250G
467863-50G
SIAL467863-250GEA
178
EUR
SIAL467863-250G
SIAL467863-50G
Blei(II)acetat Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Blei(II)acetat Trihydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O Molekulargewicht: 379.34 g/mol Siedepunkt: 280 Schmelzpunkt: 75 Dichte: 2.55 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150023 CAS-Nummer: 6080-56-4 EINECS: 206-104-4 UN-Nummer: 1616 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,05415 |