Magnesiumacetat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M5661-250G
M5661-50G
SIALM5661-250GEA
93.4
EUR
SIALM5661-250G
SIALM5661-50G
Magnesiumacetat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Magnesiumacetat Tetrahydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Mg·4H₂O Molekulargewicht: 214.46 g/mol Schmelzpunkt: 80 Dichte: 1.454 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149214 CAS-Nummer: 16674-78-5 EINECS: 205-554-9 Merck Index: 13,05676 |