Magnesiumacetat Tetrahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
25082.238EA
0
EUR
25082.238
25082.364
Magnesiumacetat Tetrahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Magnesiumacetat Tetrahydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Mg·4H₂O Molekulargewicht: 214.46 g/mol Schmelzpunkt: 80 Dichte: 1.454 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149214 CAS-Nummer: 16674-78-5 EINECS: 205-554-9 Merck Index: 13,05676 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.02 % |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |