Magnesiumacetat Tetrahydrat 98+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
423870050 423875000
ACRO423870050EA 23.6 EUR
ACRO423870050 ACRO423875000
Magnesiumacetat Tetrahydrat 98+% ACS
Magnesiumacetat Tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Molekulargewicht: 214.46 g/mol
Schmelzpunkt: 80 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149214
CAS-Nummer: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %