Magnesiumacetat Tetrahydrat 97.5%, kristallin, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
211570010 211572500 211570051
ACRO211570010EA 110 EUR
ACRO211570010 ACRO211572500 ACRO211570051
Magnesiumacetat Tetrahydrat 97.5%, kristallin, reinst
Magnesiumacetat Tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Molekulargewicht: 214.46 g/mol
Schmelzpunkt: 80 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149214
CAS-Nummer: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 96.5 to 103.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm