Natriumacetat Trihydrat 99-101% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Acetic acid sodium salt trihydrate
0530-1KGEA
117
EUR
0530-1KG
0530-2.5KG
0530-500G
Natriumacetat Trihydrat 99-101% ACS
Natriumacetat Trihydrat
Formel:
H₃CCOONa·3H₂O Molekulargewicht: 136.08 g/mol Siedepunkt: 120 – 123 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 58 Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00071557 CAS-Nummer: 6131-90-4 EINECS: 204-823-8 Merck Index: 13,08642 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Calcium | <0.005% |
Chloride | ≤0.001% |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.0005% |
Insolubles | ≤0.005% |
Iron | ≤0.0005% |
Magnesium | ≤0.002% |
Permanganate Reducers Test | Pass |
pH (5%, Water) @25 °C | 7.5 - 9.2 |
Phosphate | ≤0.0005% |
Potassium | ≤0.005% |
Purity | 99 – 101% |
Sulphate | ≤0.002% |