Semicarbazid Hydrochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Semicarbazide hydrochloride, Carbamylhydrazine hydrochloride, Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamide hydrochloride, N-Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamidehydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18369.0100 8.18369.0500
8.18369.0100EA 54.6 EUR
8.18369.0100 8.18369.0500
Semicarbazid Hydrochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Semicarbazid Hydrochlorid
Formel: CH₆ClN₃O
Schmelzpunkt: 174…178 °C
MDL Number: MFCD00013009
CAS-Nummer: 563-41-7
EINECS: 209-247-0
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08588
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 175 - 177 °C (decomposition)
Molar Mass 111.53 g/mol
Bulk Density 740 kg/m3
pH 1.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)