Adenin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 7H-Purin-6-amine hydrochloride, Purin-6-amine hydrochloride, 6-Aminopurine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
A8751-1G A8751-100G A8751-25G A8751-5G
SIALA8751-1GEA 29.7 EUR
SIALA8751-1G SIALA8751-100G SIALA8751-25G SIALA8751-5G
Adenin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Adenin Hydrochlorid
Formel: C₅H₅N₅·HCl
MDL Number: MFCD00150864
CAS-Nummer: 2922-28-3
EINECS: 220-867-0