N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochlorid, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Marshall's Reagent, N-2-Aminoethyl-1-naphthylamine dihydrochloride, N-1-Naphthylethylenediamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
70720-100G 70720-25G
70720-100GEA 720 EUR
70720-100G 70720-25G
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochlorid, Supelco®
N-2-Aminoethyl-1-naphthylamin Dihydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
Molekulargewicht: 259.18 g/mol
Schmelzpunkt: 188…190 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012556
CAS-Nummer: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Merck Index: 12,06496
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a8caa6eebed857ff4c23fe6c26f60dfaa65a80&vid=826a0c6f1f36376a44faea35b53f684bea8d57ee&prid=web&clid=SAPDAM