N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Marshall's Reagent, N-2-Aminoethyl-1-naphthylamine dihydrochloride, N-1-Naphthylethylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
222488-100G 222488-25G 222488-5G
SIAL222488-100GEA 315 EUR
SIAL222488-100G SIAL222488-25G SIAL222488-5G
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
N-2-Aminoethyl-1-naphthylamin Dihydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
Schmelzpunkt: 188…190 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012556
CAS-Nummer: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Merck Index: 12,06496
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3643e6df3e9cf8dc627823e9090c97004ee25308&vid=a30fc28279c11af12c6b735b00b84fc8f08caf34&prid=web&clid=SAPDAM