Hydrazin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Hydrazine Dihydrochloride, Hydrazinium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
216208-100G 216208-500G
SIAL216208-100GEA 58.6 EUR
SIAL216208-100G SIAL216208-500G
Hydrazin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Hydrazin Dihydrochlorid
Formel: H₆Cl₂N₂
Schmelzpunkt: 189 °C
Dichte: 1.42 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064543
CAS-Nummer: 5341-61-7
EINECS: 226-283-2
UN-Nummer: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,04789