Hydraziniumsulfat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrazine sulphate salt, Hydrazine sulphate
A10792.30
A10792.A1
A10792.30EA
37.2
EUR
A10792.30
A10792.A1
Hydraziniumsulfat ≥99%
Hydraziniumsulfat
Purity: 99+%
CAS No.: 10034-93-2
Molecular Formula: H2NNH2.H2SO4
Formula Weight: 130.12
Odour: Odourless
pH: 1.3
Melting Point: 254°
Merck Reference: 14,4772
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00044873
Formel:
NH₂NH₂·H₂SO₄ Schmelzpunkt: 254 °C Dichte: 1.370 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00044873 CAS-Nummer: 10034-93-2 EINECS: 233-110-4 UN-Nummer: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,4772 |